Merck
649767
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-aminomethylpyridine
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Postać
solid
mp
80-85 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccncc1
InChI
1S/C11H16N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-9-4-6-12-7-5-9/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,13,14)
Klucz InChI
KXCFJDZVQLRYSI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)