Merck
649708
Sigma-Aldrich
Methyl (4-nitro-1-imidazolyl)acetate
97%
Synonim(y):
(4-Nitro-imidazol-1-yl)-acetic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
143-147 °C
ciąg SMILES
COC(=O)Cn1cnc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O4/c1-13-6(10)3-8-2-5(7-4-8)9(11)12/h2,4H,3H2,1H3
Klucz InChI
LCKCAKPRNOIOBA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)