Merck
720127
D-Glucose-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonim(y):
Labeled Glucose
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C3H12O6
Masa cząsteczkowa:
183.13
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
powder
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
powder
mp
150-152 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
OC[C@H]1O[13CH](O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i4+1,5+1,6+1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-VJPMIEPHSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)