Merck
649406
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-(4-bromobenzoyl)thiophene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8BrNOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
180-184 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1sccc1C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C11H8BrNOS/c12-8-3-1-7(2-4-8)10(14)9-5-6-15-11(9)13/h1-6H,13H2
Klucz InChI
UEAXJDFGNXSVSK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves