Merck
649384
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-amino-5-(4-chlorophenyl)thiophene-2-carboxylate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12ClNO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
107-111 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1sc(cc1N)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H12ClNO2S/c1-2-17-13(16)12-10(15)7-11(18-12)8-3-5-9(14)6-4-8/h3-7H,2,15H2,1H3
Klucz InChI
VOIKQRXCKXHXNF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3