Kluczowe dokumenty
649341
5-(4-Fluorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H7FO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
250-254 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(s1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C11H7FO2S/c12-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(15-9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
Klucz InChI
YOFXYDVYMHOXSY-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)