Merck
649112
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)dimethylvinylsilane
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2Si(CH3)2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.68
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
współczynnik refrakcji
n20/D 1.440 (lit.)
gęstość
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(CCl)C=C
InChI
1S/C5H11ClSi/c1-4-7(2,3)5-6/h4H,1,5H2,2-3H3
Klucz InChI
SZZZMXFBEKWPBU-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)