Merck
649015
Sigma-Aldrich
N,N′-Terephthalylidene-bis(4-fluoroaniline)
97%
Synonim(y):
N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidyne)bis(4-fluoroaniline), Terephthalbis(4-fluoroaniline)
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4N=CHC6H4CH=NC6H4F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
151-155 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)\N=C\c2ccc(cc2)\C=N\c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H14F2N2/c21-17-5-9-19(10-6-17)23-13-15-1-2-16(4-3-15)14-24-20-11-7-18(22)8-12-20/h1-14H/b23-13+,24-14+
Klucz InChI
VBCDABROGMPOGB-RNIAWFEPSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)