Merck
648817
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-2-boronic acid N-phenyldiethanolamine ester
Synonim(y):
6-Methyl-2-pyridineboronic acid N-phenyldiethanolamine ester, 6-Methyl-2-pyridineboronic acid[2,2¢-(phenylimino)diethanol]ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H19BN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
ciąg SMILES
CC1=CC=CC(B(OCC2)OCCN2C3=CC=CC=C3)=N1
InChI
1S/C16H19BN2O2/c1-14-6-5-9-16(18-14)17-20-12-10-19(11-13-21-17)15-7-3-2-4-8-15/h2-9H,10-13H2,1H3
Klucz InChI
QSRALKLINGVTIE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
May contain varying amounts of Isopropanol and N-phenyldiethanolamine as stabilizers.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3