Merck
648507
Sigma-Aldrich
5-Chloro-8-quinolinetrifluoromethanesulfonate
97%
Synonim(y):
5-Chloro-8-quinolinetriflate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H5ClF3NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
79-83 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C10H5ClF3NO3S/c11-7-3-4-8(9-6(7)2-1-5-15-9)18-19(16,17)10(12,13)14/h1-5H
Klucz InChI
ICTAEAXUAWQHSL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)