Merck
648477
Sigma-Aldrich
Methyl 5-(4-cyanophenyl)furan-2-carboxylate
96%
Synonim(y):
5-(4-cyanophenyl)furan-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
solid
mp
154-158 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H9NO3/c1-16-13(15)12-7-6-11(17-12)10-4-2-9(8-14)3-5-10/h2-7H,1H3
Klucz InChI
KXWHTAUZNSVTPO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)