Merck
648450
Sigma-Aldrich
Methyl 5-(3-aminophenyl)furan-2-carboxylate
97%
Synonim(y):
5-(3-Aminophenyl)furan-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
102-106 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(o1)-c2cccc(N)c2
InChI
1S/C12H11NO3/c1-15-12(14)11-6-5-10(16-11)8-3-2-4-9(13)7-8/h2-7H,13H2,1H3
Klucz InChI
IZIZPLREWPTKFV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hiroshi Suzuki et al.
Scientific reports, 10(1), 16892-16892 (2020-10-11)
Recurrent laryngeal nerve (RLN) injury, in which hoarseness and dysphagia arise as a result of impaired vocal fold movement, is a serious complication. Misdirected regeneration is an issue for functional regeneration. In this study, we demonstrated the effect of TrkA