Merck
648442
Sigma-Aldrich
Methyl 5-(3-hydroxyphenyl)furan-2-carboxylate
97%
Synonim(y):
5-(3-Hydroxyphenyl)furan-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
143-147 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(o1)-c2cccc(O)c2
InChI
1S/C12H10O4/c1-15-12(14)11-6-5-10(16-11)8-3-2-4-9(13)7-8/h2-7,13H,1H3
Klucz InChI
ZUIHUWQLICIWDI-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)