Merck
648302
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp-OH-15N2
95 atom % 15N, 98% (CP)
Synonim(y):
L-Tryptophan-15N2, α−N−Fmoc derivative
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H2215N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
95 atom % 15N
Próba
98% (CP)
Postać
solid
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1c[15nH]c2ccccc12)[15NH]C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/t24-/m0/s1/i27+1,28+1
Klucz InChI
MGHMWKZOLAAOTD-VMIVXPHWSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3