Merck
648299
Sigma-Aldrich
PAMAM-tris(hydroxymethyl)amidomethane dendrimer, 1,12-diaminododecane core, generation 6 solution
10 wt. % in H2O
Synonim(y):
PAMAM-tris(hydroxymethyl)amidomethane dendrimer, 1,12-diaminododecane core, generation 6 solution
About This Item
Wzór liniowy:
[NH2(CH2)12NH2]:(G=6);dendri PAMAM[NHC(CH2OH)3]256
Masa cząsteczkowa:
73811.78
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
opis
tris(hydroxymethyl)amidomethane surface groups
Formularz
solution
masa cząsteczkowa
generation 6
Właściwości
core type 1,12-diaminododecane core (12-carbon core)
stężenie
10 wt. % in H2O
liczba grup powierzchniowych
256
bp
100 °C
gęstość
1.00 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
Contains 256 surface tris(hydroxymethyl)aminomethane groups.
Opakowanie
unit weight includes solvent
Informacje prawne
Mfg. by Dendritic NanoTechnologies Inc. Licensed for research use only.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)