Merck
647489
Sigma-Aldrich
2′,3′-Dichloro-6′-fluoroacetophenone
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H2(F)COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5230 (lit.)
tw
230-231 °C (lit.)
gęstość
1.393 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1c(F)ccc(Cl)c1Cl
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves