Merck
647330
Sigma-Aldrich
1-(3-Pyridinylsulfonyl)-1H-benzotriazole
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8N4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
136-140 °C
ciąg SMILES
O=S(=O)(c1cccnc1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H8N4O2S/c16-18(17,9-4-3-7-12-8-9)15-11-6-2-1-5-10(11)13-14-15/h1-8H
Klucz InChI
DFXYJMFTJONXBH-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
This material contains 21.54% nitrogen by weight
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)