Merck
647276
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzoin
97%
Synonim(y):
1-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxy-2-phenylethanone
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4COCH(OH)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
89-93 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(c1ccccc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H11ClO2/c15-12-8-6-11(7-9-12)14(17)13(16)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,16H
Klucz InChI
XYUKKJIDPMMCMJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves