Merck
647128
Sigma-Aldrich
1-(Cyclohexylcarbonyl)piperazine
97%
Synonim(y):
Cyclohexyl-1-piperazinylmethanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
84-89 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(C1CCCCC1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H20N2O/c14-11(10-4-2-1-3-5-10)13-8-6-12-7-9-13/h10,12H,1-9H2
Klucz InChI
ZSZROXCAFYZNHE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3