Merck
646792
Sigma-Aldrich
Methyl 3,6-dichlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6Cl2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
130-134 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1sc2cc(Cl)ccc2c1Cl
InChI
1S/C10H6Cl2O2S/c1-14-10(13)9-8(12)6-3-2-5(11)4-7(6)15-9/h2-4H,1H3
Klucz InChI
ZVRUOIZSXBNGBH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)