Merck
646342
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-iodotoluene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(I)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5830 (lit.)
bp
117 °C/9 mmHg (lit.)
gęstość
1.8080 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
iodo
ciąg SMILES
Cc1c(F)cccc1I
InChI
1S/C7H6FI/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3
Klucz InChI
MSPXWJMFEVAKHQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)