Przejdź do
646229
2′-Deoxycytidine-13C9,15N3 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Synonim(y):
13C and 15N Labeled 2′deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt solution, dCTP-13C9,15N3 disodium salt solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
671,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2880,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C9H1415N3Na2O13P3
Masa cząsteczkowa:
523.03
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
Isotopic purity:
≥98 atom %
Assay:
≥95% (CP)
Mass shift:
M+12
671,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥98 atom %
Quality Segment
assay
≥95% (CP)
concentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
technique(s)
bio NMR: suitable
mass shift
M+12
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900383646237900386
description
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
description
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
description
≥98 atom %, ≥95% (CP), 100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
description
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
mass shift
M+12
mass shift
M+12
mass shift
M+15
mass shift
M+15
isotopic purity
≥98 atom %
isotopic purity
≥98 atom %
isotopic purity
≥98 atom %
isotopic purity
≥98 atom %
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
assay
≥95% (CP)
assay
≥95% (CP)
assay
≥95% (CP)
assay
≥95% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
concentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
concentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
concentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
concentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)