Kluczowe dokumenty
646040
2-(3-Pyridyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
244-248 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cc1nc(sc1C(O)=O)-c2cccnc2
InChI
1S/C10H8N2O2S/c1-6-8(10(13)14)15-9(12-6)7-3-2-4-11-5-7/h2-5H,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
CJLQNROYBZEUGH-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?