Merck
645915
Sigma-Aldrich
N-(2-Chlorobenzylidene)-4-acetylaniline
90%
Synonim(y):
1-(4-(((2-Chlorophenyl)methylene)amino)phenyl)ethanone, 4′-(2-Chlorobenzylideneamino)acetophenone, 4-Acetyl-N-(2-chlorobenzylidene)aniline
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH=NC6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
90%
mp
103-107 °C
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)\N=C\c2ccccc2Cl
InChI
1S/C15H12ClNO/c1-11(18)12-6-8-14(9-7-12)17-10-13-4-2-3-5-15(13)16/h2-10H,1H3/b17-10+
Klucz InChI
WVYAARLSLNKEHT-LICLKQGHSA-N
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)