Merck
645850
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-(3′-methoxybenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14BBrO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
86-91 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cccc(COc2c(Br)cccc2B(O)O)c1
InChI
1S/C14H14BBrO4/c1-19-11-5-2-4-10(8-11)9-20-14-12(15(17)18)6-3-7-13(14)16/h2-8,17-18H,9H2,1H3
Klucz InChI
JNPYQBOHAURAQI-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)