Merck
645729
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-fluoro-3-propoxyphenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11BBrFO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
83-88 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCOc1ccc(F)c(B(O)O)c1Br
InChI
1S/C9H11BBrFO3/c1-2-5-15-7-4-3-6(12)8(9(7)11)10(13)14/h3-4,13-14H,2,5H2,1H3
Klucz InChI
AIRJDYNENADRSB-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3