Merck
645621
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-methylaniline
98%
About This Item
Wzór liniowy:
Br(CH3)C6H3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.605 (lit.)
bp
48 °C/0.03 mmHg (lit.)
gęstość
1.489 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Cc1cccc(N)c1Br
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
Klucz InChI
VJNUZLYTGSGDHR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)