Merck
645435
Sigma-Aldrich
4-(2′-Chlorobenzyloxy)-3,5-dimethylphenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16BClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
234-238 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(cc(C)c1OCc2ccccc2Cl)B(O)O
InChI
1S/C15H16BClO3/c1-10-7-13(16(18)19)8-11(2)15(10)20-9-12-5-3-4-6-14(12)17/h3-8,18-19H,9H2,1-2H3
Klucz InChI
UDKYOMYSPIEDTK-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)