Merck
645400
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-(2′-fluorobenzyloxy)-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13BBrFO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
mp
132-137 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(Br)c(OCc2ccccc2F)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C14H13BBrFO3/c1-9-6-11(15(18)19)14(12(16)7-9)20-8-10-4-2-3-5-13(10)17/h2-7,18-19H,8H2,1H3
Klucz InChI
RJFAJIGWAZAOBQ-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)