Merck
645397
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-(4′-fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11BClFO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
mp
181-186 °C (lit.)
ciąg SMILES
OB(O)c1ccc(OCc2ccc(F)cc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H11BClFO3/c15-12-7-10(14(17)18)3-6-13(12)19-8-9-1-4-11(16)5-2-9/h1-7,17-18H,8H2
Klucz InChI
GLLLLVYDIZNTKE-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)