Merck
645192
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-propoxyphenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12BClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
92-97 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCOc1ccc(Cl)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BClO3/c1-2-5-14-9-4-3-7(11)6-8(9)10(12)13/h3-4,6,12-13H,2,5H2,1H3
Klucz InChI
FZDSWPMDXOYUBB-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)