Merck
644870
Sigma-Aldrich
3-Isopropylpyrazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
215-219 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC(C)c1n[nH]cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-4(2)6-5(7(10)11)3-8-9-6/h3-4H,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
Klucz InChI
SWNONMWOFAXQHM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)