Merck
644641
Sigma-Aldrich
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole-3-methanol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8FNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
79-84 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
hydroxyl
ciąg SMILES
OCc1cc(on1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C10H8FNO2/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(6-13)12-14-10/h1-5,13H,6H2
Klucz InChI
PALZYEIQXXRYMW-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)