klasa czystości
purification grade
gęstość pary
3.2 (vs air)
ciśnienie pary
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Próba
99.8%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
997 °F
granice wybuchowości
7 %
pozostałość po odparowaniu
≤0.0005%
kolor
colorless
współczynnik refrakcji
n/D 1.496 (lit.)
tw
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
gęstość
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)