Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8830,00 zł 4415,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4415,00 zł
Cena katalogowa8830,00 złZaoszczędź 50%isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.553 (lit.)
bp
210-211 °C (lit.)
density
1.253 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
[O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
LQNUZADURLCDLV-IDEBNGHGSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C |
| mass shift M+6 | mass shift M+6 | mass shift M+1 | mass shift M+6 |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp 210-211 °C (lit.) | bp 156 °C (lit.) | bp 210 °C (lit.) | bp 110 °C (lit.) |
| density 1.253 g/mL at 25 °C | density 1.547 g/mL at 25 °C | density 1.159 g/mL at 25 °C | density 0.920 g/mL at 25 °C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Blood
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
190.4 °F - closed cup
flash_point_c
88 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
89059-37-0
89059-37-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?