Merck
643483
Sigma-Aldrich
2-Acetylamino-3-bromo-5-methylpyridine
97%
Synonim(y):
N-(3-Bromo-5-methyl-2-pyridinyl)acetylamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9BrN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
97-99 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1ncc(C)cc1Br
InChI
1S/C8H9BrN2O/c1-5-3-7(9)8(10-4-5)11-6(2)12/h3-4H,1-2H3,(H,10,11,12)
Klucz InChI
BJABQGWWODTQNB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)