Merck
642851
Sigma-Aldrich
N-(1H-Benzotriazol-1-ylmethyl)benzamide
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
168-172 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(NCn1nnc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C14H12N4O/c19-14(11-6-2-1-3-7-11)15-10-18-13-9-5-4-8-12(13)16-17-18/h1-9H,10H2,(H,15,19)
Klucz InChI
CDZWFIDNOCWJDS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Amidoalkylation reactions
  • Substitution of the benzotriazolyl group with allyl samarium bromide
  • Dipolar cycloaddition reactions
  • Rearrangement reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)