Merck
642657
Sigma-Aldrich
5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole
97%
Synonim(y):
5-Chloro-3-phenylanthranil
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.66
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
115-117 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc2noc(-c3ccccc3)c2c1
InChI
1S/C13H8ClNO/c14-10-6-7-12-11(8-10)13(16-15-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Klucz InChI
MUHJZJKVEQASGY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)