Merck
642002
Sigma-Aldrich
(3S,5R,8aS)-(+)-Hexahydro-3-phenyl-5H-oxazolo[3,2-a]pyridine-5-carbonitrile
97%
Synonim(y):
(+)-2-Cyano-6-phenyloxazolopiperidine, [3S-(3α,5β,8aβ)]-Hexahydro-3-phenyl-5H-oxazolo[3,2-a]pyridine-5-carbonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
79-83 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H][C@]12CCC[C@H](C#N)N1[C@H](CO2)c3ccccc3
InChI
1S/C14H16N2O/c15-9-12-7-4-8-14-16(12)13(10-17-14)11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12-14H,4,7-8,10H2/t12-,13-,14+/m1/s1
Klucz InChI
GQHMNZGZXHZLEN-MCIONIFRSA-N
Zastosowanie
(3S,5R,8aS)-(+)-Hexahydro-3-phenyl-5H-oxazolo[3,2-a]pyridine-5-carbonitrile can be used as a starting material:
  • To prepare spirocyclic aminochroman derivatives as possible 5-HT1A agonists.[1]
  • In the asymmetric synthesis of aza-analogs of podophyllotoxin as potent antitumor agents.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enantioselective synthesis of spirocyclic aminochroman derivatives according to the CN (R, S) strategy
Pave G, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 68(4), 1401-1408 (2003)
Asymmetric synthesis XXVIII: Hydroxylated benzoquinolizidine analogues of podophyllotoxin via the (CN (R, S) method.
Lienard P, et al.
Tetrahedron, 49(19), 3995-4006 (1993)