Kluczowe dokumenty
641944
DL-Dithiothreitol, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g S loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Formularz
solid
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked with divinylbenzene
zakres etykietowania
2.0-3.0 mmol/g S loading
wielkość cząstki
100-200 mesh
Zastosowanie
Palladium scavenger
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)