Kluczowe dokumenty
641537
trans-3-Benzyloxy-2-chloro-4-methoxy-β-nitrostyrene
97%
Synonim(y):
1-Methoxy-2-benzyloxy-3-chloro-4-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(2-Chloro-3-benzyloxy-4-methoxyphenyl)nitroethene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.74
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
96-100 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(OC)c(OCc2ccccc2)c1Cl
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)