Merck
641529
Sigma-Aldrich
trans-4-Benzyloxy-3-chloro-5-methoxy-β-nitrostyrene
97%
Synonim(y):
1-Methoxy-2-benzyloxy-3-chloro-5-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(3-Chloro-4-benzyloxy-5-methoxyphenyl)nitroethene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.74
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
137-141 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(\C=C\[N+]([O-])=O)cc(Cl)c1OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14ClNO4/c1-21-15-10-13(7-8-18(19)20)9-14(17)16(15)22-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3/b8-7+
Klucz InChI
XKJQWVBCSSZOCK-BQYQJAHWSA-N
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)