Merck
641405
Sigma-Aldrich
3′,4′,5′-Trifluoropropiophenone
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7F3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4710 (lit.)
tw
206-208 °C (lit.)
gęstość
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C9H7F3O/c1-2-8(13)5-3-6(10)9(12)7(11)4-5/h3-4H,2H2,1H3
Klucz InChI
VKEOHMCVBFCMSU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup