Merck
641200
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-ethylhexyl)-2,5-di-1-propynylbenzene
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H42
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
66-67 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCC(CC)Cc1cc(C#CC)c(CC(CC)CCCC)cc1C#CC
InChI
1S/C28H42/c1-7-13-17-23(11-5)19-27-21-26(16-10-4)28(22-25(27)15-9-3)20-24(12-6)18-14-8-2/h21-24H,7-8,11-14,17-20H2,1-6H3
Klucz InChI
CWDFKLNDSGZYPM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)