Merck
640263
Pentabromobenzyl acrylate
95%
Synonim(y):
2,3,4,5,6-Pentabromobenzyl acrylate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H5Br5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
556.67
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
261-767-7
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
95%
mp
115-116 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1c(Br)c(Br)c(COC(=O)C=C)c(Br)c1Br
InChI
1S/C10H5Br5O2/c1-2-5(16)17-3-4-6(11)8(13)10(15)9(14)7(4)12/h2H,1,3H2
InChI key
GRKDVZMVHOLESV-UHFFFAOYSA-N
General description
The oxygen index (OI) value of PMA is 29.7.
Application
Pentabromobenzyl acrylate can form copolymers with styrene. Polymerization of the monomer in methyl ethyl ketone can yield novel, flame retardant nano/micro sized (0.06 ± 0.01 and 1.70 ± 0.23 μm) particles. Polyamide (PA6) treated with PMA and montorillonite (OMMT) has been described in a study.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Materiały polimerowe o unikalnych właściwościach współczynnika załamania światła znajdują zastosowanie w fotonice i powłokach optycznych do różnych urządzeń.
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.
Light scattering characterization of tetramethyl polycarbonate blends with polystyrene and with styrene?pentabromobenzyl acrylate copolymers
Merfeld GD, et al.
Polymer, 41(2), 649-661 (2000)
Polyamide 6 treated with pentabromobenzyl acrylate and layered silicates.
Lewin M, et al.
Polymers for Advanced Technologies, 21(11), 825-834 (2010)
Synthesis and characterization of new flame-retardant microspheres by dispersion polymerization of pentabromobenzyl acrylate
Goldshtein J and Margel S
European Polymer Journal, 45(11), 2987-2995 (2009)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
640263-1G04061826698280
640263-5G04061833357064