Merck
640220
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl phenyl sulfide-co-glycidyl methacrylate)
Glycidyl methacrylate 10 mol %
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
skład
Glycidyl methacrylate, 10 mol %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6568 (lit.)
λmaks.
221 nm
Opis ogólny
High refractive index polymer
Zastosowanie
Photocrosslinkable polymer for optical waveguides
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High Refractive Index Polymers for Optical Applications
Beecroft, L.L and Ober, C.K.
J. Macromol. Sci., Pure Appl. Chem., A34, 573-586 (1997)