Merck
639540
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-(3′-chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11BCl2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
180-185 °C (lit.)
ciąg SMILES
OB(O)c1ccc(OCc2cccc(Cl)c2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H11BCl2O3/c15-11-3-1-2-9(6-11)8-19-13-5-4-10(14(17)18)7-12(13)16/h1-7,17-18H,8H2
Klucz InChI
HGXKMYLFVPMNFR-UHFFFAOYSA-N
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)