Merck
639524
Sigma-Aldrich
4-(3-Bromobenzyloxy)-3-chlorophenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11BBrClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
ciąg SMILES
OB(O)c1ccc(OCc2cccc(Br)c2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H11BBrClO3/c15-11-3-1-2-9(6-11)8-19-13-5-4-10(14(17)18)7-12(13)16/h1-7,17-18H,8H2
Klucz InChI
HKBRUUCYKMOURT-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contians varying amounts of anhydride
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)