Merck
639419
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-propoxyphenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12BFO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
mp
104-109 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCOc1cccc(F)c1B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-2-6-14-8-5-3-4-7(11)9(8)10(12)13/h3-5,12-13H,2,6H2,1H3
Klucz InChI
MRVRMZWHFZYTCY-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)