Merck
639397
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-isopropoxyphenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12BFO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
78-83 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)Oc1cccc(F)c1B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-6(2)14-8-5-3-4-7(11)9(8)10(12)13/h3-6,12-13H,1-2H3
Klucz InChI
WVAMTUDWTJMGSG-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)